Imprimer
3-Fluoro-5-méthylbenzyle bromure 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 55.1 EUR
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluoro-5-méthylbenzyle bromure 98%
3-Fluoro-5-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₈BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094316
Numéro CAS: 212268-39-8
UN: 3265
ADR: 8,II