Imprimer
3-Fluoro-5-méthylbenzaldéhyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5917-1G PC5917-25G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 37.7 EUR
APOSPC5917-1G APOSPC5917-25G APOSPC5917-5G
3-Fluoro-5-méthylbenzaldéhyde 99%
3-Fluoro-5-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094315
Numéro CAS: 189628-39-5