Imprimer
Acide 5-fluoro-m-toluique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 191 EUR
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
Acide 5-fluoro-m-toluique 98%
Acide 5-fluoro-m-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094313
Numéro CAS: 518070-19-4