Imprimer
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 244 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
2-Fluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
Poids moléculaire: 135.14 g/mol
Point de fusion: 52…53 °C
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094311
Numéro CAS: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III