Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 148 EUR
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115896
Numéro CAS: 886498-17-5