Imprimer
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 62.8 EUR
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Formule: C₅H₁₀BF₃KN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10700161
Numéro CAS: 888711-53-3