Imprimer
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5889-25G PC5889-5G PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA 734 EUR
APOSPC5889-25G APOSPC5889-5G APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Formule: C₁₆H₉F₃O₃
Point de fusion: >200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941326
Numéro CAS: 386704-09-2