Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5877-1G PC5877-5G PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5877-1G APOSPC5877-5G APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862659
Numéro CAS: 386704-05-8