3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₆F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236296 Numéro CAS: 575469-96-4 |