Imprimer
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-DL-Phg(4-CF₃)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC5857-5G PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA 509 EUR
APOSPC5857-5G APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665333
Numéro CAS: 142012-65-5