Imprimer
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5849-1G PC5849-250MG PC5849-5G
APOSPC5849-1GEA 103 EUR
APOSPC5849-1G APOSPC5849-250MG APOSPC5849-5G
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₃S
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00816796
Numéro CAS: 240800-53-7