Imprimer
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoyl chloride, (+/-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5847-25G PC5847-5G
APOSPC5847-25GEA 611 EUR
APOSPC5847-25G APOSPC5847-5G
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
(+/-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
Point d'ébullition: 213…214 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078209
Numéro CAS: 40793-68-8
UN: 3265
ADR: 8,III