Imprimer
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5843-5G PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA 212 EUR
APOSPC5843-5G APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Formule: C₁₈F₃₆O₆
Point d'ébullition: 231…235 °C
Densité: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054661
Numéro CAS: 13252-15-8
UN: 3265
ADR: 8,II