Imprimer
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5834-25G PC5834-5G
APOSPC5834-25GEA 696 EUR
APOSPC5834-25G APOSPC5834-5G
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461581
Numéro CAS: 240800-52-6