2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
518070-15-0 |