Acide 2-bromo-5-fluorocinnamique 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆BrFO₂ Point de fusion: 188…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142878 Numéro CAS: 202865-70-1 |