(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
Formule:
C₈H₁₀FN Poids moléculaire: 139.17 g/mol Point d'ébullition: 145 °C Densité: 1.059 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038308 Numéro CAS: 74788-45-7 UN: 2735 ADR: 8 III |