Imprimer
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57784-1G PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA 288 EUR
APOSPC57784-1G APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅F₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840979
Numéro CAS: 863118-49-4