Imprimer
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-[(4-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
PC5776-1G PC5776-5G
APOSPC5776-1GEA 43.5 EUR
APOSPC5776-1G APOSPC5776-5G
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
Point de fusion: 198…200 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01675229
Numéro CAS: 54-60-4