5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Formule:
C₉H₁₁FN₂O₅ Point de fusion: 188…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00866530 Numéro CAS: 3094-09-5 EINECS: 221-440-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White solid |
Melting Point | 189.6-190.4 degrees C |
Purity | 98% |