Imprimer
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 429 EUR
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453098
Numéro CAS: 52200-15-4