Imprimer
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonic Acid 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Ester, Fmoc-OPfp, 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Carbonate
PC5773-1G PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA 104 EUR
APOSPC5773-1G APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Formule: C₂₁H₁₁F₅O₃
Poids moléculaire: 406.31 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013261
Numéro CAS: 88744-04-1