Imprimer
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Poids moléculaire: 223.05 g/mol
Point de fusion: 42…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798245
Numéro CAS: 452972-14-4