Imprimer
3-Fluorobenzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-fluorobenzoate
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
3-Fluorobenzoate de méthyle 97%
3-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094302
Numéro CAS: 455-68-5