α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
Formule:
C₇H₅Br₂F Point d'ébullition: 112…114 °C/8mmHg Point de fusion: 42…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847179 Numéro CAS: 127425-73-4 UN: 1759 ADR: 8,III |