Imprimer
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 166 EUR
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque 98%
Acide 2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₉H₇F₃O₃
Poids moléculaire: 220.15 g/mol
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862091
Numéro CAS: 4864-01-1