2-Fluoro-5-(trifluorométhoxy)phénol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115893 Numéro CAS: 886498-03-9 UN: 1760 ADR: 8,II |