2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652441 Numéro CAS: 1240257-07-1 |