Imprimer
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57044-100G PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA 151 EUR
APOSPC57044-100G APOSPC57044-5G
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204338
Numéro CAS: 19064-14-3