2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrClF₃ Poids moléculaire: 259.46 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09839109 Numéro CAS: 1099597-32-6 |