Imprimer
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC5704-10G PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA 152 EUR
APOSPC5704-10G APOSPC5704-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Poids moléculaire: 171.1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683502
Numéro CAS: 63878-73-9