2,6-Difluoro-3-méthoxyaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Amino-2,4-difluoroanisole
Formule:
C₇H₇F₂NO Poids moléculaire: 159.14 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04115898 Numéro CAS: 144851-62-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |