Imprimer
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Perfluorophenyl)propanoic acid
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 183 EUR
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₅F₅O₂
Poids moléculaire: 240.13 g/mol
Point de fusion: 91…96 °C
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020516
Numéro CAS: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8 III