Imprimer
Isothiocyanate de perfluorophényle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5692-5G PC5692-100MG PC5692-1G PC5692-10G
APOSPC5692-5GEA 260 EUR
APOSPC5692-5G APOSPC5692-100MG APOSPC5692-1G APOSPC5692-10G
Isothiocyanate de perfluorophényle 96%
Isothiocyanate de perfluorophényle
Formule: C₇F₅NS
Poids moléculaire: 225.14 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C/35mmHg
Densité: 1.56 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041042
Numéro CAS: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III