Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3,6-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 455 EUR
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11856009
Numéro CAS: 919355-30-9