Imprimer
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5684-1G PC5684-250MG PC5684-5G
APOSPC5684-1GEA 58 EUR
APOSPC5684-1G APOSPC5684-250MG APOSPC5684-5G
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275188
Numéro CAS: 258506-68-2