Imprimer
Trifluorure de cobalt 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (III) fluorure
PC5678-100G PC5678-25G PC5678-5G
APOSPC5678-100GEA 227 EUR
APOSPC5678-100G APOSPC5678-25G APOSPC5678-5G
Trifluorure de cobalt 99%
Trifluorure de cobalt
Hard fluorinating agent. Replaces organic hydrogen with fluorine, J. Appl. Chem., 1952, 127.
Formule: CoF₃
Poids moléculaire: 115.93 g/mol
Point de fusion: 927
Densité: 3.88 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010942
Numéro CAS: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3084
ADR: 8+5.1 II
Indice Merck: 12,02491