3,5-Difluorothiophénol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Difluorobenzènethiol
Formule:
C₆H₄F₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06201795 Numéro CAS: 99389-26-1 UN: 1993 ADR: 3,III |