Imprimer
4-Bromo-2-fluorotoluène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 26.1 EUR
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Bromo-2-fluorotoluène 95%
4-Bromo-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013551
Numéro CAS: 51436-99-8