Imprimer
4'-Fluoro-3'-nitroacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 48 EUR
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacétophénone
4'-Fluoro-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆FNO₃
Poids moléculaire: 183.14 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C/0.8mmHg
Point de fusion: 47…51 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115369
Numéro CAS: 400-93-1