Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 261 EUR
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₄BBrF₂O₂
Point de fusion: 231…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411353
Numéro CAS: 849062-34-6