Imprimer
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 139 EUR
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₀F₅P
Point de fusion: 70…72 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000290
Numéro CAS: 5525-95-1