(Pentafluorophényl)acétonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2,3,4,5,6-Pentafluorophényl)acétonitrile
Formule:
(C₆F₅)CH₂CN Point d'ébullition: 107…111 °C/17mmHg Densité: 1,61 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013814 Numéro CAS: 653-30-5 EINECS: 211-498-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |