3-Fluoro-p-anisaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, 3-Fluoro-4-anisaldéhyde
Formule:
C₈H₇FO₂ Point d'ébullition: 129…132 °C/11mmHg Point de fusion: 34…35 °C Point éclair: >113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003349 Numéro CAS: 351-54-2 EINECS: 206-514-3 |