4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Safer alternative to DAST.
Formule:
C₁₂H₁₇F₃S Point d'ébullition: 150 °C Point de fusion: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11858620 Numéro CAS: 947725-04-4 UN: 2923 ADR: 8+6.1,I |