(2-Fluorophényl)acétonitrile 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Formule:
C₈H₆FN Point d'ébullition: 235 °C Densité: 1,059 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001897 Numéro CAS: 326-62-5 EINECS: 206-313-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |