Imprimer
Acide (pentafluorophényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
PC5650-25G PC5650-5G PC5650-1G
APOSPC5650-25GEA 545 EUR
APOSPC5650-25G APOSPC5650-5G APOSPC5650-1G
Acide (pentafluorophényl)acétique 98%
Acide (pentafluorophényl)acétique
Formule: C₈H₃F₅O₂
Poids moléculaire: 226.1 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: 107…110 °C
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004316
Numéro CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0