Imprimer
2,3,4-Trifluorobenzènesulfonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5647-10G PC5647-1G PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA 763 EUR
APOSPC5647-10G APOSPC5647-1G APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorobenzènesulfonamide
2,3,4-Trifluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₄F₃NO₂S
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094300
Numéro CAS: 518070-13-8