Imprimer
2,4,5-Trifluorobenzènesulfonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC5646-1G PC5646-5G
APOSPC5646-1GEA 98.9 EUR
APOSPC5646-1G APOSPC5646-5G
2,4,5-Trifluorobenzènesulfonamide
2,4,5-Trifluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₄F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569462
Numéro CAS: 287172-63-8