Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzoyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₂ClF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
240800-48-0 UN: 3265 ADR: 8,III |